Learn More
Granisetron-d3, TRC
Código de producto. 30240842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240842 1 mg 1 miligramo
30240663 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7800021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1224925-64-7
Fórmula molecular C18H21D3N4O
Peso molecular (g/mol) 315.43
Sinónimo 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-(methyl-d3)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, BRL-43694A-d3, Kytril-d3;
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C(C(N[C@@H]3C[C@@H](N4C([2H])([2H])[2H])CCC[C@@H]4C3)=O)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Granisetron-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.2138