Learn More
Granisetron-d3, TRC
Código de producto. 30240540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240540 25 mg 25 miligramos
30240559 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG78000325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1224925-76-1
Fórmula molecular C18 D3 H21 N4 O
Peso molecular (g/mol) 315.43
Sinónimo BRL 43694-d3, BRL 43964-d3, Granisetron-d3, Kevatril-d3, endo-Granisetron-d3
Nombre IUPAC N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonano-3-il]-1-(trideuteriometil)indazol-3-carboxamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1nc(C(=O)NC2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3C)c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Methyl-d3)-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.2138