Learn More
Gramisterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gramisterol |
| CAS | 1176-52-9 |
| Fórmula molecular | C29 H48 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3β,4α,5α)-4-methyl Ergosta- 7,24(28)-dien-3-ol, 4α-methyl-(7Cl,8Cl), 5α-Ergosta-7,24 (28)-dien-3β-ol, (3β,4α,5α)-4-Methylergosta-7,24(28)-dien-3-ol, 24-Methylenelophenol, 4α-Methyl-24-methylene-5α-cholest-7-en-3β-ol, 4α-Methylepisterol, Gramisterin, Gramisterol, 4-Methylene, Lophenol. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48O/c1-18(2)19(3)8-9-20(4)23-12-13-25-22-10-11-24-21(5)27(30)15-17-29(24,7)26(22)14-16-28(23,25)6/h10,18,20-21,23-27,30H,3,8-9,11-17H2,1-2,4-7H3/t20-,21+,23-,24+,25+,26?,27+,28-,29+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4[C@H](C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5S,10S,13R,14R,17R)-4,10,13-trimetil-17-[(2R)-6-metil-5-metilidenoheptan-2-il]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 412.691 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.371 |