Learn More
Gramine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gramine |
| CAS | 87-52-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-methanamine, N,N-dimethyl-, Gramine (6CI), Indole, 3-[(dimethylamino)methyl]- (8CI), N,N-Dimethyl-1H-indole-3-methanamine, 3-(N,N-Dimethylaminomethyl)indole, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1H-indole, 3-[(Dimethylamino)methyl]indole, Donaxin, Donaxine, Gramin, N,N-Dimethyl-1H-indole-3-methylamine, NSC 16892, β-(Dimethylaminomethyl)indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1157 |