Learn More
Gramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10520941 25 g Glass bottle 25 g
10366510 10 g Frasco de vidrio 10 g
10162530 100 g Frasco de vidrio 100 g
10209833 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10520941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120180250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87-52-5 | C11H14N2 | 174.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-52-5
Fórmula molecular C11H14N2
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00005629
Clave InChI OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gramine, 3-dimethylaminomethyl indole, donaxine, donaxin, gramin, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl, beta-dimethylaminomethylindole, 1-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indol-3-ylmethyldimethylamine, 1h-indol-3-ylmethyl dimethylamine
PubChem CID 6890
ChEBI CHEBI:28948
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CN(C)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gramine
Punto de fusión 131.0°C to 139.0°C
Color Beige
Temperatura de inflamación 167°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 4569
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform, slightly soluble in cold acetone, practically insoluble in petr ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gramine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.