Learn More
MedChemExpress Gramine
Código de producto. 16434777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434777 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434777 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0166
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Gramine (Donaxine) is a natural alkaloid isolated from giant reed, acts as an active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, with IC50s of 3.2 and 4.2 μM for AdipoR2 and AdipoR1, respectively. Gramine is also a human and mouse β2-Adrenergic receptor (β2-AR) agonist. Gramine (Donaxine) has anti-tumor, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 174.24 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 87-52-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.39%
Solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (717.40 mM)
Sinónimo Donaxine
Objetivo Adiponectin Receptor∣Adrenergic Receptor∣Reverse Transcriptase