Learn More
MedChemExpress Gramicidin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1405-97-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1882.3 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (53.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |