Learn More
BD Violeta cristal de Gram
Descripción
Los reactivos de tinción de Gram se utilizan para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial.
- Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram e incluyen una bandeja compacta para sujetar los frascos de reactivos de 250 ml
- Los frascos resistentes a roturas cuentan con boquillas con tapón limpio antigoteo que facilitan la regulación del flujo y ayudan a evitar manchas y derrames.
- Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida del reactivo.
Información de órdenes
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 x 250 ml |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial |
| Color | Morado |
| Requisitos de almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de tinción | Cristal violeta |
| Tipo de producto | Cristal violeta |
| Envase | Frasco para reactivo de uso directo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- gram crystal violet
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3