Learn More
Honeywell™ Guantes de conducir de piel flor
Código de producto. 11813490
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11813490 8 10 pares
11823490 9 10 pares
12681063 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11813490 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 203019508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuero de grano de piel de ternero proporciona comodidad y flexibilidad. El pulgar alado y el dedo índice reforzado hacen que el guante sea más anatómico para facilitar su uso.
  • Cuero de grano de piel de vaca
  • Parte posterior elástica
  • Corte de Gunn
  • Pulgar alado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE n.° 0075/797/162/12/06/0358, número de declaración CE n.° 0075/797/162/12/06/0358
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría de CE: II Riesgos intermedios, conforme a: Normas básicas EN 420-03 EEC y Riesgos mecánicos EN 388-16
Clasificación Movilidad: 5
Estilo de corte Gunn
Coating Material Cuero
Color Blanco
Cut Resistance Rating 1
Hand Específico
Material Cuero de grano de piel de vaca
Tipo de producto Guantes de trabajo
Tamaño 8
Modelo Gunn
Para utilizar con (aplicación) Manipulación general en entornos secos
Estilo de puño de los guantes Abrir
Incluye Puño elástico
Revestimiento Manejo ligero y medio
Tipo de Palm Cuero
Cantidad Pack de 10 pares
Serie 2030195
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Alado
Longitud (métrico) 25 cm