missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz aforado graduado

Código de producto. 12023623
Change view
Click to view available options
:
Clase A; capacidad: 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
12023623 Clase A; capacidad: 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12023623 Proveedor Afora™ N.º de proveedor A6402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diluya y prepare soluciones estándar con el matraz aforado graduado Afora™ en el laboratorio.

  • Peso: 0,01kg
  • Capacidad: 50 ml
  • Clase A

Especificaciones

Descripción Peso: 0,01kg
Capacidad (métrico) 50 ml
Material De vidrio
N.º por caja 1 unidad
Graduated Sí
Clase A
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.