Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos de ensayo graduado con junta NS
Descripción
- Con toma NS
- Incluye tapón de PE
- Con báscula en esmalte de alto contraste
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 165 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 |
| Graduated | Sí |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo graduado |