Descripción
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo y almacenamiento de líquidos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 72 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 102 mm |
| Diámetro (métrico) | 183 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO R1115 DIN 168 |
| Tipo de producto | Frasco de cuello estrecho |