Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con pistón
Código de producto. 10698221
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Longitud (métrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Unit Size
10698221 2 ml 345 mm cada uno
10482081 1 ml 335 mm 1 PCS
10083900 25 ml 475 mm cada uno
10073900 10 ml 385 mm 1 PCS
10432661 5 ml 360 mm 1 PCS
10014740 20 ml 430 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10698221 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 1190141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.07€
    25.94€ / paquete de 1
    Ahorro 3.13€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas Hirschmann Instruments™ con pistón se suministran con graduación en tinción ámbar.
  • Graduadas hasta la punta
  • Disponibles en una gama de capacidades
Specifications
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,02 mL
Tipo de graduación Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 345 mm
Tipo Pipeta graduada