Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con pistón
Código de producto. 10482081
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Longitud (métrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10482081 1 ml 335 mm 1 PCS
10083900 25 ml 475 mm cada uno
10073900 10 ml 385 mm 1 PCS
10432661 5 ml 360 mm 1 PCS
10014740 20 ml 430 mm cada uno
10698221 2 ml 345 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10482081 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1190133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.65€
    25.78€ / paquete de 1
    Ahorro 4.87€
    15% Descuento
En stock
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas Hirschmann Instruments™ con pistón se suministran con graduación en tinción ámbar.
  • Graduadas hasta la punta
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 335 mm
Tipo Pipeta graduada