Learn More
KARTELL Frasco graduado de polipropileno de cuello estrecho
Descripción
- Frasco de paredes gruesas, graduado y esterilizable en autoclave.
- Ideal para transportar aguas residuales tóxicas, agua de alimentación de calderas, etc., de vuelta al laboratorio para su análisis, ya que las muestras se pueden asegurar utilizando etiquetas de hombro y tapa para evitar la contaminación de las muestras en tránsito.
- Cumple con DIN 13316 y 168
- Retire la tapa antes de esterilizar en autoclave.
- APTO PARA ALIMENTOS DE ACUERDO AL Reglamento (CE) 10/2011
- MATERIAL: PP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Blanco translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Caja |
| Cantidad | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduaciones | 20 mL |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |