Learn More
Bochem™ Bidón de medición graduado con boquilla
Código de producto. 12651885
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12651885 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 12651885 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8394
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Una excelente opción para el almacenamiento en el laboratorio.
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Graduados en incrementos de 1 l
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
  • Las tapas se piden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Bidón de medición graduado
Capacidad (métrico) 20 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 270 mm
Altura (métrico) 400 mm