Learn More
Bochem™ Bidón de medición graduado
Código de producto. 10038560
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10038560 2000 mL cada uno
10160521 500 mL cada uno
10757021 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10038560 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8663
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Frasco de medición graduado Bochem™ con base y forma cónica.
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Forma cónica
  • Con base
Especificaciones
Estilo de la base Cónicos
Diámetro del área superior (métrico) 160mm
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 185mm
Incluye Base
Incrementos Graduaciones de 100 ml