Learn More
Brand™ Tubo cónico graduado para centrífuga
Código de producto. 12005352 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Graduaciones:
De 0 a 10 ml
De 0 a 15 ml
Material:
AR-GLAS™
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Graduaciones Material unitSize
12005352 De 0 a 10 ml AR-GLAS™ paquete de 10
11858261 De 0 a 10 ml Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 10
11868261 De 0 a 15 ml Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 10
12015352 De 0 a 15 ml AR-GLAS™ 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12005352 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 778312
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Graduaciones e inscripciones en esmalte blanco de alto contraste.
  • Fabricados a partir de AR-GLAS™ o boro 3.3
  • Capacidad de 15 ml
  • Se suministra en un paquete de 10
  • Graduación en subdivisiones de 0,1 ml en todos los modelos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Material AR-GLAS™
N.º por caja 10/Paq.
N.° por paquete 10
Cantidad 10/Paq.
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones De 0 a 10 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3500 x g