Learn More
Karl Hecht™ Matraz Erlenmeyer, esmerilado estándar
Descripción
- Duran™ vidrio de borosilicato.
- Graduado.
- Esmerilado estándar
- Cuello esmerilado reforzado marcado con tamaño esmerilado estándar.
- Sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Duran Vaso |
| Forma | Erlenmeyer |
| Junta cónica estándar | NS 45/40 |
| Graduated | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 45/40 |