Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cilíndricos graduados con tapón de PTFE
Código de producto. 10694481
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10694481 1000 mL paquete de 2
10160501 50 mL paquete de 2
10424291 250 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694481 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04026158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    136.70€ / paquete de 2
    Ahorro 73.30€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los embudos de separación cilíndricos graduados Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE son excelentes para extracciones líquido-líquido y para separar los componentes de una mezcla en dos fases de disolvente no miscibles de diferentes densidades.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Graduaciones 20 mL
Tamaño de poro Calibre 6,0 mm
Cantidad 2