Learn More
Kartell Tubos de centrifugación cónica graduada, 15 mL
Descripción
- Tubos cónicos graduados de 15 mL para contener sangre y líquidos biológicos para realizar pruebas de laboratorio.
- Escala serigráfica graduada.
- Polipropileno de alta transparencia con gran área de marcaje blanco.
- Soporta extremos de temperatura de -80 °C a +121 °C.
- Incluye tapa de sellado con tapón de enchufeo de diseño azul claro con borde acanalado para abrir y cerrar de forma segura y sencilla.
- Las graduaciones fáciles de leer se preimprimen de la siguiente manera: los tubos de 15 mL se gradúan en subdivisiones de 0,5 mL de 2 a 15 mL
- Suministrados en bolsas zip con sellado intermedio
- Los tubos estériles se irradian mediante radiación beta ionizante.
- Diseñado para la recogida o transporte de muestras.
- Las versiones estériles son libres de pirógenos, sin endotoxinas, autoclavables y llevan la marca de conformidad CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Bolsas con cremallera, sellado intermedio |
| Cantidad | 50/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |