Learn More
KARTELL Bureta graduada
Código de producto. 10632322
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10632322 10 mL cada uno
10748294 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632322 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0199700
Esta bureta graduada es altamente precisa e ideal para trabajos de rutina.
  • Buretas de plástico de alta precisión (según normas DIN 12.700 - Clase B), especialmente útiles para trabajos rutinarios para eliminar el peligro de rotura del vidrio.
  • La combinación de diferentes materiales plásticos (PMMA, PTFE, FEP) proporciona una buena resistencia a los productos químicos.
  • El conjunto de llave de paso está moldeado en una sola pieza, con llave FEP, no requiere lubricante y proporciona un sello a prueba de fugas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 580 mm
Material Acrílico
Graduaciones 0.1 mL
Longitud (imperial) 22,83 in
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta graduada