Learn More
De Buyer™ Cestillo graduado de acero inoxidable
Descripción
- Acero inoxidable
- Capacidades de 10 y 15 l
- 1 unidad
- Borde con reborde
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 28 cm |
| Longitud (métrico) | 33 cm |