Learn More
Bochem™ Cestillo graduado
Código de producto. 10740622
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
12 L
Diámetro del área superior (métrico):
260 mm
300 mm
Altura (métrico):
190 mm
270 mm
Incluye:
N.º de artículo 8333
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10740622 12 L 300 mm 270 mm N.º de artículo 8333 cada uno
10547901 6 L 260 mm 190 mm - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740622 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    114.06€ / paquete de 1
    Ahorro 24.94€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El cestillo graduado Bochem™ tiene graduaciones por litro.
  • Las tapas se venden por separado
  • Sin anillo base
  • Graduados
Especificaciones
Tipo de producto Cubo de acero inoxidable; la tapa se vende por separado (8333)
Capacidad (métrico) 12 L
Graduaciones 1 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Descripción Sin anillo base
Diámetro del área superior (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 270 mm
Incluye N.º de artículo 8333