Learn More
KARTELL Frasco graduado
Código de producto. 10171573
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 52
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10171573 2 L paquete de 52
1 options
Código de producto. 10171573 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0047900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    105.59€ / paquete de 52
    Ahorro 23.41€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La botella graduada tiene un diseño específico con una base rectangular para un fácil almacenamiento.
  • Diseño específico con base rectangular pensado para un fácil almacenamiento de las botellas en los estantes y para una mayor estabilidad durante su uso; el diseño ergonómico de la empuñadura permite un fácil vertido.
  • Con tapa de rosca y graduado hasta 2000 mL.
  • Producto CE IVDR
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de orina
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 0,53 gal.
Volumen (métrico) 2 L