Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Longitud calentada: 1300 mm
- Elementos calefactores en tubos de soporte que proporcionan radiación de calor libre en la cámara del horno
- Carga desde la parte superior o a través de la puerta lateral derecha
- Suspensión del amortiguador de gas de la tapa
- 6-control de zona
- Control independiente de las zonas de calefacción (cada 160 mm de longitud)
- Gradiente de temperatura de 400 °C en toda la longitud de la cámara del horno, cada zona puede controlarse individualmente
- Separadores de fibra que dividen la cámara en seis cámaras de igual tamaño
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 100 × 1300 × 60 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 740 × 1660 × 1345 mm |
| Peso (métrico) | 300 kg |
| Requisitos eléctricos | 3 fases |