Learn More
Munktell Filtrak™ Dedales de extracción de microvidrio de grado ET/MG160
Descripción
- Resistente a altas temperaturas y productos químicos.
- Una herramienta conveniente para la separación de gotas de aerosol y condensado de gases utilizados para fines analíticos o técnicos.
- Porcentaje de penetración inferior a 0,002
- Temperatura máxima de 500 °C
- Diámetro interior de 16 mm, longitud de 50 mm.
- Se suministra en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/Pk. |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | Fibras de vidrio |
| Grado | ET/MG 160 |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Temperatura máxima | 500 °C |
| Tipo de producto | Dedal de extracción |