Learn More
Fisherbrand™ Papel de prueba de germinación y semillas de grado 907, disco liso
Código de producto. 11759905 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
85 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11759905 85 mm paquete de 100
11769905 90 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11759905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para ensayos de germinación de especímenes de semilla de acuerdo a varios métodos como Neeb y Jacobsen.
  • Papel resistente a la humedad160g/m&msup;2
  • Absorbente
  • Libre de cloro
  • El pH debe estar entre 6,0 y 7,5
  • Para semillas pequeñas como las de hierbas y flores
  • Color blanco
Especificaciones
Peso base 160 g/m2
Color Blanco
Material Papel
Para utilizar con (aplicación) Germination assays of seed specimen
N.° por paquete 100
Intervalo de pH 6 to 7.5
Grosor (métrico) 0.38 mm
Tipo Germination and Seed Test Paper
Diámetro (métrico) 85 mm