Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 601/N, discos
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Fabricado con pulpa refinada y linters de algodón con > 95% alfa-celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15 %
- Filtrado medio rápido
- Con resistencia a la humedad
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 65 g/m2 |
| Formato | Disco |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Particle Retention | 12-14 μm |
| Velocidad de filtración | De 13 s |
| Grado | 601/N |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,19 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 125 mm |