Learn More
Sartorius™ Discos suaves de papel de filtro, grado 3-HW
Código de producto. 10357261 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10357261 100 mm paquete de 100
10498932 110 mm paquete de 100
10397401 120 mm paquete de 100
10375171 125 mm paquete de 100
10150611 150 mm paquete de 100
10239244 15 mm paquete de 1000
10079670 185 mm paquete de 100
10643962 240 mm paquete de 100
10141141 270 mm paquete de 100
10039650 320 mm paquete de 100
10652592 385 mm paquete de 100
10045864 40 mm paquete de 100
10295701 50 mm paquete de 100
10767271 55 mm 100 PCS
10431812 60 mm paquete de 100
10101191 70 mm paquete de 100
10602592 80 mm paquete de 100
10273331 85 mm paquete de 100
10029640 90 mm paquete de 100
10441812 95 mm paquete de 100
10158771 45 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10357261 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT3303100
Se utilizan para análisis de rutina cualitativos y aplicaciones técnicas. Los discos suaves de papel de filtro Sartorius™, grado 3-HW se pueden utilizar para la filtración a presión y en vacío. Los filtros de agua ultra pura están disponibles en for
Estos discos de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinario y cualitativo, como la aclaración y la determinación de sustancias. Los discos cuentan con un orificio central para aplicaciones técnicas. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.
  • Fabricado con pulpa refinada y linters de algodón con unα -contenido de celulosa superior al 95%
  • Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
  • Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
    • Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
    • Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
    • Gramaje base de 65 g/
  • No estériles y en embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Disco
Material Línters de algodón, pulpa refinada
Particle Retention 8-12 μm
Velocidad de filtración 20 μm/s
Para utilizar con (aplicación) Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Grado 3HW
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,14 mm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (métrico) 100 mm