Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave, grado: 3 w
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Para análisis rutinarios, como la aclaración y determinación de sustancias
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Superficie lisa
- Con resistencia a la humedad <
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Plegado |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Velocidad de filtración | 15 μm/s |
| Para utilizar con (aplicación) | Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas |
| Grado | 3 w |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,14 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |
| Diámetro del disco (métrico) | 110 mm |