Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 0.794mm
Código de producto. 15486595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 piezas
5 piezas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486595 25 piezas paquete de 25
15476595 5 piezas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486595 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 044439.KM
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de zafiro
Diámetro (métrico) 0,794mm
Grado Grado 25
Cantidad 25 piezas
Tipo de muestra Sapphire Sphere