Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 0.5mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esfera de zafiro |
| Diámetro (métrico) | 0,5mm |
| Grado | Grado 25 |
| Cantidad | 5 piezas |
| Tipo de muestra | Sapphire Sphere |