Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1.19mm
Código de producto. 15446425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 piezas
25 piezas
5 piezas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446425 5 piezas paquete de 5
11355979 25 piezas paquete de 25
11365979 100 piezas paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446425 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 042041.KJ
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de rubí
Diámetro (métrico) 1,19mm
Grado 25
Cantidad 5 piezas
Tipo de muestra Ruby Sphere