Learn More
Sartorius™ Discos de papel de filtro para análisis cualitativo resistentes a la humedad de grado 1291
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Se utiliza para la filtración en vacío y a presión
- Fabricados con pulpa refinada y línteres de algodón con un >95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza del <0,1% según DIN 54370
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Disco |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Particle Retention | 2-3 μm |
| Velocidad de filtración | 180 μm/s |
| Para utilizar con (aplicación) | Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos |
| Grado | 1291 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,16 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Mostrar más |