Descripción
- Con resistencia a la humedad.
- Construido con pulpa refinada y borras con > 95% de contenido de alfa-celulosa.
- Contenido de cenizas de < 0,1% según DIN 54370
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 84 g/m2 |
| Formato | Plegado |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Particle Retention | 2-3 μm |
| Velocidad de filtración | De 180 s |
| Grado | 1291 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,15 μm |
| Diámetro (métrico) | 600 mm |