Learn More
MedChemExpress Gracillin
Código de producto. 16499068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499068 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16499068 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0706
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 885.04 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)