Learn More
MedChemExpress Gracillin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecular | 885.04 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 19083-00-2 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic) |
| Cantidad | 5 mg |