Learn More
GRA Ex-25, MedChemExpress
Código de producto. 16490346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490346 2 mg 2 miligramos
16488078 10 mg 10 miligramos
16487846 100 mg 100 miligramos
16473997 50 mg 50 miligramos
16430548 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50675
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GRA Ex-25
CAS 307983-31-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36F3N3O5
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.78 mM)
SMILES O=C(O)CCNC(C1=CC=C(CN([C@H]2CC[C@H](C(C)(C)C)CC2)C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 563.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.61
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism