Learn More
GR79236, MedChemExpress
Descripción
GR79236 is a highly potent, selective and orally active adenosine A1 receptor agonist with a Kis of 3.1 nM and 1300 nM for A1 and A2 receptors, respectively. GR79236 has anti-nociceptive and anti-inflammatory actions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GR79236 |
| CAS | 124555-18-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H21N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (284.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4[C@@H](O)CCC4)O1)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 351.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.36 |
| Mostrar más |