Learn More
GR148672X, MedChemExpress
Código de producto. 16497097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497097 5 mg 5 miligramos
16495276 100 mg 100 miligramos
16480697 50 mg 50 miligramos
16454378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110390
MedChemExpress GR148672X is a triacyglycerol hydrolase (TGH) inhibitor with an IC50 of 4 nM extracted from patent WO 2001016358 A2.
GR148672X is a triacyglycerol hydrolase (TGH) inhibitor with an IC50 of 4 nM extracted from patent WO 2001016358 A2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GR148672X
Forma física Solid
CAS 263890-70-6
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F3N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (122.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CS1)/C(C(C(F)(F)F)=O)=N\NC2=CC=CC(C)=C2
Peso molecular (g/mol) 340.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.32
Porcentaje de pureza 99.37%