Learn More
Tocris Bioscience™ GR 89696 fumarate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001422 10 mg 10 miligramos
18044722 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001422 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1483/10
Subtype-selective κ agonist
Highly potent and selective κ-opioid agonist (IC50 = 0.04 nM) that may be selective for the putative κ2 receptor. Anti-nociceptive and neuroprotective in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126766-32-3
Fórmula molecular C23H29Cl2N3O7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GR 89696 fumarate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.4
Pureza >99%
Peso molecular 530.399