Learn More
GR 49336, TRC
Código de producto. 30394788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394788 25 mg -
30391514 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG77950025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103628-44-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 282.32
Sinónimo Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
Nombre IUPAC 2-[5-(metilsulfamoilmetil)-1H-indol-3-il]ácido acético
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GR 49336
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0674