Learn More
Tocris Bioscience™ GR 144053 trihydrochloride
Descripción
A potent and selective platelet fibrinogen receptor glycoprotein IIb/IIIa (GpIIb/IIIa) antagonist (IC50 = 37 nM). Orally active and highly effective at inhibiting thrombus formation in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GR 144053 trihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.83 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 454.821 |