missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPSN2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15794161 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15794161 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15794161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556254

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TQMTIWAKGK HRSYLKEFRD YPPLRMPII Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

Microsomal long and very long chain fatty acid elongation uses malonyl-CoA as the 2-carbon donor and consists of 4 sequential reactions. GPSN2 catalyzes the final step, reducing trans-2, 3-enoyl-CoA to saturated acyl-CoA. Microsomal long and very long chain fatty acid elongation uses malonyl-CoA as the 2-carbon donor and consists of 4 sequential reactions. TER catalyzes the final step, reducing trans-2, 3-enoyl-CoA to saturated acyl-CoA (Moon and Horton, 2003 [PubMed 12482854]).[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPSN2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TECR
N.º de referencia del gen Q9NZ01
Alias de gen 2410016D23Rik; A230102P12Rik; AI173355; D17Ertd178e; glycoprotein, synaptic 2; GPSN2; hypothetical protein LOC614105; MRT14; neuroprotective protein 13; SC2; Synaptic glycoprotein SC2; Tecr; TER; trans-2,3-enoyl-CoA reductase; trans-2,3-enoyl-CoA reductase; very-long-chain enoyl-CoA reductase; very-long-chain enoyl-CoA reductase
Símbolos de los genes TECR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GPSN2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95591).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9524
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.