Learn More
MedChemExpress GPRP acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| CAS | 157009-81-9 |
| Sinónimo | Gly-Pro-Arg-Pro acetate ∣ Pefa 6003 acetate |
| Solubilidad | H2O : 125 mg/mL (257.45 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 485.53 g/mol |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |