missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPRC5D Recombinant Human Monoclonal Antibody (3D4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17979492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17979492 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17979492

Marca: Invitrogen™ MA549973

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

GPRC5D Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

The protein encoded by this gene is a member of the G protein-coupled receptor family; however, the specific function of this gene has not yet been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPRC5D
Aplicaciones ELISA, Neutralization
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica GPRC5D
N.º de referencia del gen Q9NZD1
Alias de gen G protein-coupled receptor class C group 5 member D; G protein-coupled receptor, class C, group 5, member D; G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D; Gprc5d; G-protein coupled receptor family C group 5 member D; MGC129713; MGC129714; orphan G-protein coupled receptor; RGD1563887
Símbolos de los genes GPRC5D
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human GPRC5D protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.