Learn More
Invitrogen™ GPR62 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15362681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15362681 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15362681 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533745
Rabbit Polyclonal Antibody
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Marmoset (88%) Elephant, Horse (81%).
GPR62 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR62
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GPR62
N.º de referencia del gen Q9BZJ7
Alias de gen G protein-coupled receptor 62; GPCR8; GPR62; G-protein coupled receptor 62; G-protein coupled receptor GPCR8; G-protein coupled receptor KPG_005; hGPCR8; KPG_005; MGC26943; probable G-protein coupled receptor 62
Símbolos de los genes GPR62
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR62.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118442
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG