Learn More
GPR40 agonist 4, MedChemExpress
Código de producto. 16483788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483788 10 mg 10 miligramos
16482856 25 mg 25 miligramos
16480167 50 mg 50 miligramos
16444846 100 mg 100 miligramos
16426517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103083
MedChemExpress GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GPR40 agonist 4
CAS 2102196-57-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClO5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (383.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(COC3=CC=C(S(CC(O)=O)(=O)=O)C=C3)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 416.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.87
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism