Learn More
GPR40 Activator 1, MedChemExpress
Descripción
GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GPR40 Activator 1 |
| CAS | 1309435-60-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H31NO3S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | OC(C[C@H](C#CC)C(C=C1)=CC=C1OCC2=CC=C(CN3CCC4(C=CC5=C4C=CC=C5)CC3)S2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 497.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.65 |
| Porcentaje de pureza | 98.81% |
| Mostrar más |